Print…
Methyl-2-bromo-3-methylbenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-bromo-3-methylbenzoate
OR304204-5G OR304204-10G
APOSOR304204-5GEA 21.9 EUR
APOSOR304204-5G APOSOR304204-10G
Methyl-2-bromo-3-methylbenzoate
Methyl-2-bromo-3-methylbenzoate
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Peso Molecular: 229.07 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00144762
Número CAS: 131001-86-0