Print…
9,10-Dibromoanthracene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30417-100G OR30417-25G
APOSOR30417-100GEA 109 EUR
APOSOR30417-100G APOSOR30417-25G
9,10-Dibromoanthracene
9,10-Dibromoanthracene
Fórmula: C₁₄H₈Br₂
Ponto de Fusão: 222…224 °C (sublimação)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001244
Número CAS: 523-27-3
EINECS: 208-342-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III