Print…
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR30412-100G OR30412-25G OR30412-500G
APOSOR30412-100GEA 0 EUR
APOSOR30412-100G APOSOR30412-25G APOSOR30412-500G
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine 99%
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
Fórmula: C₉H₁₉N
Ponto de ebulição: 151…152 °C
Ponto de Fusão: –59 °C
Densidade: 0,837 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 24 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005985
Número CAS: 768-66-1
EINECS: 212-199-3
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III