Print…
trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30410-100G OR30410-250G OR30410-25G
APOSOR30410-100GEA 0 EUR
APOSOR30410-100G APOSOR30410-250G APOSOR30410-25G
trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid 98%
trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid
Fórmula: C₈H₇NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006410
Número CAS: 19337-97-4
EINECS: 214-424-0