Print…
(S)-(+)-Hydratropic acid 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-2-Phenylpropanoic acid, (S)-(+)-2-Phenylpropionic acid, (S)-(+)-2-Phenylpropanoic acid
OR304086-100G OR304086-25G OR304086-5G
APOSOR304086-100GEA 724 EUR
APOSOR304086-100G APOSOR304086-25G APOSOR304086-5G
(S)-(+)-Hydratropic acid 97+%
(S)-(+)-Hydratropic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 115 °C/0,75mmHg
Ponto de Fusão: 29…30 °C
Densidade: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063139
Número CAS: 7782-24-3