Print…
(R)-(-)-1-Amino-2-propanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (R)-(-)-Isopropanolamina
OR304058-100G OR304058-25G
APOSOR304058-100GEA 154 EUR
APOSOR304058-100G APOSOR304058-25G
(R)-(-)-1-Amino-2-propanol
(R)-(-)-1-Amino-2-propanol
Fórmula: C₃H₉NO
Peso Molecular: 75.11 g/mol
Ponto de ebulição: 160 °C
Ponto de Fusão: 24…26 °C
Densidade: 0.954 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064428
Número CAS: 2799-16-8
EINECS: 220-532-9
UN: 3259
ADR: 8 II