Print…
(S)-(+)-2-Octanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: D(+)-2-Octanol, (S)-Octan-2-ol, (S)-(+)-Hexyl methyl carbinol, (S)-(+)-2-Hydroxy octane, (S)-(+)-Methyl hexyl carbinol
OR304045-1G OR304045-5G
APOSOR304045-1GEA 53.8 EUR
APOSOR304045-1G APOSOR304045-5G
(S)-(+)-2-Octanol
(S)-(+)-2-Octanol
Fórmula: C₈H₁₈O
Ponto de ebulição: 179…180 °C
Ponto de Inflamação: 76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064283
Número CAS: 6169-06-8