Print…
(R)-(-)-2-Butanol 99+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR304038-1G OR304038-5G OR304038-250MG
APOSOR304038-1GEA 0 EUR
APOSOR304038-1G APOSOR304038-5G APOSOR304038-250MG
(R)-(-)-2-Butanol 99+%
(R)-(-)-2-Butanol
Fórmula: C₄H₁₀O
Ponto de ebulição: 99…100 °C
Ponto de Fusão: –114 °C
Densidade: 0,806 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 26 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064280
Número CAS: 14898-79-4
UN: 1120
ADR: 3,II