Print…
Ethyl 2-amino-4-chlorothieno[2,3-d]-pyrimidine-6-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR303984-1G OR303984-500MG
APOSOR303984-1GEA 120 EUR
APOSOR303984-1G APOSOR303984-500MG
Ethyl 2-amino-4-chlorothieno[2,3-d]-pyrimidine-6-carboxylate
Ethyl-2-amino-4-chlorothieno[2,3-d]-pyrimidine-6-carboxylate
Fórmula: C₉H₈ClN₃O₂S
Peso Molecular: 257.7 g/mol
Ponto de Fusão: 253…255 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18074287
Número CAS: 847560-46-7