Print…
2,2,2-Trichloro-1-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}ethan-1-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2,2,2-Trichloro-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)ethanone
OR303951-1G OR303951-500MG
APOSOR303951-1GEA 270 EUR
APOSOR303951-1G APOSOR303951-500MG
2,2,2-Trichloro-1-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}ethan-1-one
2,2,2-Trichloro-1-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}ethan-1-one
Fórmula: C₉H₅Cl₃N₂O
Ponto de Fusão: 269…279 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18642801
Número CAS: 163220-69-7