Print…
2-Methyl-2-{[(4-methylphenyl)methyl]amino}propanenitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
OR303949-1G OR303949-500MG
APOSOR303949-1GEA 270 EUR
APOSOR303949-1G APOSOR303949-500MG
2-Methyl-2-{[(4-methylphenyl)methyl]amino}propanenitrile
2-Methyl-2-{[(4-methylphenyl)methyl]amino}propanenitrile
Fórmula: C₁₂H₁₆N₂
Ponto de Fusão: 36…40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10014475
Número CAS: 1018265-76-3