Print…
5-Bromo-2-nitrobenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR303921-5G OR303921-10G OR303921-25G
APOSOR303921-5GEA 21.9 EUR
APOSOR303921-5G APOSOR303921-10G APOSOR303921-25G
5-Bromo-2-nitrobenzaldehyde
5-Bromo-2-nitrobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄BrNO₃
Ponto de Fusão: 70…73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00456508
Número CAS: 20357-20-4