Print…
5-cyanopicolinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR303889-1G OR303889-5G
APOSOR303889-1GEA 0 EUR
APOSOR303889-1G APOSOR303889-5G
5-cyanopicolinic acid
5-cyanopicolinic acid
Fórmula: C₇H₄N₂O₂
Ponto de Fusão: 212…214 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09152775
Número CAS: 53234-55-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III