Print…
2,3-Dichloroisonicotinonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,3-Dichloroisonicotinonitrile
OR303883-500MG OR303883-1G
APOSOR303883-500MGEA 560 EUR
APOSOR303883-500MG APOSOR303883-1G
2,3-Dichloroisonicotinonitrile
2,3-Dichloroisonicotinonitrile
Fórmula: C₆H₂Cl₂N₂
Peso Molecular: 173 g/mol
Ponto de Fusão: 77…78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13193096
Número CAS: 184416-82-8