Print…
2-(Pyridin-4-ylmethoxy)acetic acid hydrochloride hydrate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR303876-1G OR303876-500MG
APOSOR303876-1GEA 894 EUR
APOSOR303876-1G APOSOR303876-500MG
2-(Pyridin-4-ylmethoxy)acetic acid hydrochloride hydrate
2-(Pyridin-4-ylmethoxy)acetic acid hydrochloride hydrate
Fórmula: C₈H₁₂ClNO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16090036
Número CAS: 1452518-57-8