Print…
6-Chloro-5-iodopyridine-3-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR303862-1G OR303862-500MG
APOSOR303862-1GEA 894 EUR
APOSOR303862-1G APOSOR303862-500MG
6-Chloro-5-iodopyridine-3-carbonitrile
6-Chloro-5-iodopyridine-3-carbonitrile
Fórmula: C₆H₂ClIN₂
Ponto de Fusão: 150…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16710295
Número CAS: 856213-95-1