Print…
2-(Azetidin-3-yl)pyridine dihydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR303854-1G OR303854-500MG
APOSOR303854-1GEA 894 EUR
APOSOR303854-1G APOSOR303854-500MG
2-(Azetidin-3-yl)pyridine dihydrochloride
2-(Azetidin-3-yl)pyridine dihydrochloride
Fórmula: C₈H₁₂Cl₂N₂
Ponto de Fusão: 174…175 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD16140331
Número CAS: 206446-45-9