Print…
(2,3,5-Trichloro-4-pyridinyl)methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
OR303853-1G OR303853-500MG
APOSOR303853-1GEA 894 EUR
APOSOR303853-1G APOSOR303853-500MG
(2,3,5-Trichloro-4-pyridinyl)methanol
(2,3,5-Trichloro-4-pyridinyl)methanol
Fórmula: C₆H₄Cl₃NO
Ponto de Fusão: 74…75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12025893
Número CAS: 1147979-44-9