Print…
3-Acetyl-2-pyridine carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR303851-1G OR303851-500MG
APOSOR303851-1GEA 0 EUR
APOSOR303851-1G APOSOR303851-500MG
3-Acetyl-2-pyridine carboxylic acid
3-Acetyl-2-pyridine carboxylic acid
Fórmula: C₈H₇NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16140257
Número CAS: 716362-04-8