Print…
2,4-Dichloro-3-formylpyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR303843-1G OR303843-5G OR303843-25G
APOSOR303843-1GEA 0 EUR
APOSOR303843-1G APOSOR303843-5G APOSOR303843-25G
2,4-Dichloro-3-formylpyridine 98%
2,4-Dichloro-3-formylpyridine
Fórmula: C₆H₃Cl₂NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07437909
Número CAS: 134031-24-6