Print…
5-Methoxy-4-methylpyridin-3-amine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR303840-1G OR303840-500MG
APOSOR303840-1GEA 671 EUR
APOSOR303840-1G APOSOR303840-500MG
5-Methoxy-4-methylpyridin-3-amine hydrochloride
5-Methoxy-4-methylpyridin-3-amine hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₁ClN₂O
Peso Molecular: 174.63 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11857675
Número CAS: 1185094-00-1