Print…
Methyl-4-aminopicolinate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Aminopyridine-2-carboxylic acid methyll ester, Methyl 4-Aminopyridine-2-carboxylate, 4-Aminopicolinic acid methyll ester, Methyl 4-Aminopicolinate
OR303823-1G OR303823-5G OR303823-25G
APOSOR303823-1GEA 71.2 EUR
APOSOR303823-1G APOSOR303823-5G APOSOR303823-25G
Methyl-4-aminopicolinate 97%
Methyl-4-aminopicolinate
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Peso Molecular: 152.1500 g/mol
Ponto de Fusão: 129…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00956000
Número CAS: 71469-93-7