Print…
6-[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]-3-pyridinylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR303806-1G OR303806-500MG
APOSOR303806-1GEA 0 EUR
APOSOR303806-1G APOSOR303806-500MG
6-[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]-3-pyridinylamine
6-[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]-3-pyridinylamine
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂O₃S
Ponto de Fusão: 180…182 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16140353
Número CAS: 1221792-06-8