Print…
Ethyl-4-chloro-6-methylpyridine-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR303783-1G OR303783-500MG
APOSOR303783-1GEA 0 EUR
APOSOR303783-1G APOSOR303783-500MG
Ethyl-4-chloro-6-methylpyridine-2-carboxylate
Ethyl-4-chloro-6-methylpyridine-2-carboxylate
Fórmula: C₉H₁₀ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09839163
Número CAS: 315494-03-2