Print…
(6-Morpholino-3-pyridinyl)-1-ethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR303779-100MG OR303779-250MG
APOSOR303779-100MGEA 0 EUR
APOSOR303779-100MG APOSOR303779-250MG
(6-Morpholino-3-pyridinyl)-1-ethanone
(6-Morpholino-3-pyridinyl)-1-ethanone
Fórmula: C₁₁H₁₄N₂O₂
Ponto de Fusão: 78…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09910348
Número CAS: 265107-43-5