Print…
Ethyl-3-chloropicolinate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 3-chloropicolinate, Ethyl 3-chloro-2-pyridinecarboxylate
OR303770-1G OR303770-500MG
APOSOR303770-1GEA 538 EUR
APOSOR303770-1G APOSOR303770-500MG
Ethyl-3-chloropicolinate
Ethyl-3-chloropicolinate
Fórmula: C₈H₈ClNO₂
Ponto de ebulição: 104…106 °C/0,7mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11656307
Número CAS: 128073-20-1