Print…
3-Cyclohexene-1-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR30377-500G OR30377-25G
APOSOR30377-500GEA 87 EUR
APOSOR30377-500G APOSOR30377-25G
3-Cyclohexene-1-carboxylic acid 98%
3-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₁₀O₂
Ponto de Fusão: 17 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013781
Número CAS: 4771-80-6
UN: 3265
ADR: 8,II