Print…
tert-Butyl-4-(6-chloropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR303754-1G OR303754-500MG
APOSOR303754-1GEA 0 EUR
APOSOR303754-1G APOSOR303754-500MG
tert-Butyl-4-(6-chloropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-4-(6-chloropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
Fórmula: C₁₄H₂₀ClN₃O₂
Ponto de Fusão: 118…119 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12923074
Número CAS: 633283-53-1