Print…
6-Chloro-2-methoxypyridine-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Chloro-2-methoxynicotinic acid
OR303752-1G OR303752-250MG
APOSOR303752-1GEA 114 EUR
APOSOR303752-1G APOSOR303752-250MG
6-Chloro-2-methoxypyridine-3-carboxylic acid
6-Chloro-2-methoxypyridine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₆ClNO₃
Ponto de Fusão: 170…172 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11847277
Número CAS: 65515-33-5