Print…
2-(Methylsulphonyl)-3-pyridinamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Amino-2-(methylsulphonyl)pyridine
OR303743-1G OR303743-250MG OR303743-5G
APOSOR303743-1GEA 374 EUR
APOSOR303743-1G APOSOR303743-250MG APOSOR303743-5G
2-(Methylsulphonyl)-3-pyridinamine
2-(Methylsulphonyl)-3-pyridinamine
Fórmula: C₆H₈N₂O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09933994
Número CAS: 80383-38-6