Print…
6-[(4-Methoxyphenyl)sulphanyl]-3-pyridinylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR303740-1G OR303740-500MG
APOSOR303740-1GEA 538 EUR
APOSOR303740-1G APOSOR303740-500MG
6-[(4-Methoxyphenyl)sulphanyl]-3-pyridinylamine
6-[(4-Methoxyphenyl)sulphanyl]-3-pyridinylamine
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂OS
Ponto de Fusão: 67…69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11132352
Número CAS: 1019363-45-1