Print…
Methyl-6-formylnicotinate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR303729-1G OR303729-5G
APOSOR303729-1GEA 101 EUR
APOSOR303729-1G APOSOR303729-5G
Methyl-6-formylnicotinate 97%
Methyl-6-formylnicotinate
Fórmula: C₈H₇NO₃
Ponto de Fusão: 115…123 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08275010
Número CAS: 10165-86-3