Print…
4,6-Dichloronicotinonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR303715-1G OR303715-5G OR303715-25G
APOSOR303715-1GEA 0 EUR
APOSOR303715-1G APOSOR303715-5G APOSOR303715-25G
4,6-Dichloronicotinonitrile 98%
4,6-Dichloronicotinonitrile
Fórmula: C₆H₂Cl₂N₂
Ponto de Fusão: 133…135 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08276124
Número CAS: 166526-03-0