Print…
2-Bromo-6-(bromomethyl)pyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR303708-1G OR303708-5G
APOSOR303708-1GEA 0 EUR
APOSOR303708-1G APOSOR303708-5G
2-Bromo-6-(bromomethyl)pyridine 97%
2-Bromo-6-(bromomethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₅Br₂N
Ponto de Fusão: 138…139 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368202
Número CAS: 83004-10-8