(2,3-Dimethoxyphenyl)(4-pyridinyl)methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
OR303707-1G
OR303707-500MG
APOSOR303707-1GEA
0
EUR
APOSOR303707-1G
APOSOR303707-500MG
(2,3-Dimethoxyphenyl)(4-pyridinyl)methanol
(2,3-Dimethoxyphenyl)(4-pyridinyl)methanol
Fórmula:
C₁₄H₁₅NO₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04966948 Número CAS: 243640-27-9 |