Print…
2-Chloro-6-cyclopropylnicotinonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR303703-1G OR303703-500MG
APOSOR303703-1GEA 95.7 EUR
APOSOR303703-1G APOSOR303703-500MG
2-Chloro-6-cyclopropylnicotinonitrile
2-Chloro-6-cyclopropylnicotinonitrile
Fórmula: C₉H₇ClN₂
Ponto de Fusão: 100…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13193091
Número CAS: 1198475-35-2