Print…
5-Bromo-2-chloro-4-iodopyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR303701-1G OR303701-5G
APOSOR303701-1GEA 0 EUR
APOSOR303701-1G APOSOR303701-5G
5-Bromo-2-chloro-4-iodopyridine
5-Bromo-2-chloro-4-iodopyridine
Fórmula: C₅H₂BrClIN
Ponto de Fusão: 149…150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09972189
Número CAS: 401892-47-5