Print…
(3-Chloropyridin-2-yl)methanol 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR303685-1G OR303685-250MG
APOSOR303685-1GEA 88.6 EUR
APOSOR303685-1G APOSOR303685-250MG
(3-Chloropyridin-2-yl)methanol 95+%
(3-Chloropyridin-2-yl)methanol
Fórmula: C₆H₆ClNO
Ponto de Fusão: 42…44 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11110226
Número CAS: 60588-81-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III