Print…
tert-Butyl-6-aminopyridin-2-ylcarbamate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Amino-6-(tert-butoxycarbonylamino)pyridine, 2-Amino-6-(Boc-amino)pyridine, tert-Butyl 6-aminopyridin-2-ylcarbamate
OR303672-1G OR303672-5G OR303672-10G
APOSOR303672-1GEA 243 EUR
APOSOR303672-1G APOSOR303672-5G APOSOR303672-10G
tert-Butyl-6-aminopyridin-2-ylcarbamate 95+%
tert-Butyl-6-aminopyridin-2-ylcarbamate
Fórmula: C₁₀H₁₅N₃O₂
Peso Molecular: 209.2500 g/mol
Ponto de Fusão: 126…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09037865
Número CAS: 322690-31-3