Print…
5-Chloro-3-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]-2-pyridinamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Chloro-3-((trimethylsilyl)ethynyl)pyridin-2-amine
OR303657-1G OR303657-500MG
APOSOR303657-1GEA 336 EUR
APOSOR303657-1G APOSOR303657-500MG
5-Chloro-3-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]-2-pyridinamine
5-Chloro-3-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]-2-pyridinamine
Fórmula: C₁₀H₁₃ClN₂Si
Ponto de Fusão: 110…113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09880016
Número CAS: 866318-90-3