Print…
4,6-Dichloropyridine-3-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR303638-1G OR303638-5G
APOSOR303638-1GEA 0 EUR
APOSOR303638-1G APOSOR303638-5G
4,6-Dichloropyridine-3-carbaldehyde
4,6-Dichloropyridine-3-carbaldehyde
Fórmula: C₆H₃Cl₂NO
Ponto de Fusão: 68…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12025485
Número CAS: 1060811-62-2