Print…
Ethyl-3-cyano-4,6-dimethyl-2-pyridinecarboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR303636-1G OR303636-500MG OR303636-5G
APOSOR303636-1GEA 336 EUR
APOSOR303636-1G APOSOR303636-500MG APOSOR303636-5G
Ethyl-3-cyano-4,6-dimethyl-2-pyridinecarboxylate
Ethyl-3-cyano-4,6-dimethyl-2-pyridinecarboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 58…60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14584824
Número CAS: 1221792-05-7