N-(6-Bromopyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropanamide
Fornecedor: Apollo Scientific
OR303633-1G
OR303633-500MG
APOSOR303633-1GEA
270
EUR
APOSOR303633-1G
APOSOR303633-500MG
N-(6-Bromopyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropanamide
Fórmula:
C₁₀H₁₃BrN₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08235018 Número CAS: 221087-47-4 |