Print…
2-Chloro-6-methoxynicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid
OR303632-1G OR303632-250MG
APOSOR303632-1GEA 95.7 EUR
APOSOR303632-1G APOSOR303632-250MG
2-Chloro-6-methoxynicotinic acid
2-Chloro-6-methoxynicotinic acid
Fórmula: C₇H₆NO₃Cl
Peso Molecular: 187.5804 g/mol
Ponto de Fusão: 230…234 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08236845
Número CAS: 503000-87-1