Print…
6-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR303626-1G OR303626-5G
APOSOR303626-1GEA 43.5 EUR
APOSOR303626-1G APOSOR303626-5G
6-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
6-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Fórmula: C₆H₄BrN₃O
Ponto de Fusão: >350 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00763285
Número CAS: 148038-83-9