Print…
Ethyl (E)-3-(2-pyridinyl)-2-propenoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (E)-Ethyl 3-(pyridin-2-yl)acrylate
OR303583-1G OR303583-5G
APOSOR303583-1GEA 180 EUR
APOSOR303583-1G APOSOR303583-5G
Ethyl (E)-3-(2-pyridinyl)-2-propenoate
Ethyl (E)-3-(2-pyridinyl)-2-propenoate
Fórmula: C₁₀H₁₁NO₂
Peso Molecular: 177.2 g/mol
Ponto de ebulição: 75 °C/0.015mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16140351
Número CAS: 70526-11-3