Print…
(3,4-Dinitrophenyl)methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,4-Dinitrobenzyl alcohol
OR303580-1G OR303580-5G
APOSOR303580-1GEA 94.4 EUR
APOSOR303580-1G APOSOR303580-5G
(3,4-Dinitrophenyl)methanol
(3,4-Dinitrophenyl)methanol
Fórmula: C₇H₆N₂O₅
Peso Molecular: 198.14 g/mol
Ponto de Fusão: 57…59 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007094
Número CAS: 79544-31-3
EINECS: 279-178-9