4-Bromophenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Bromophenylboronic acid, pinacol ester, 2-(4-Bromophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Bromophenylboronic acid Pinacol ester, 1-Bromo-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
OR303515-5G
OR303515-25G
APOSOR303515-5GEA
31.9
EUR
APOSOR303515-5G
APOSOR303515-25G
4-Bromophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Bromophenylboronic acid pinacol ester
Fórmula:
C₁₂H₁₆BBrO₂ Ponto de Fusão: 71 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD11110553 Número CAS: 68716-49-4 |