Print…
4,4'-Biphenyldiboronic acid bis(pinacol)ester
Fornecedor: Apollo Scientific
OR303502-1G OR303502-5G
APOSOR303502-1GEA 0 EUR
APOSOR303502-1G APOSOR303502-5G
4,4'-Biphenyldiboronic acid bis(pinacol)ester
4,4'-Biphenyldiboronic acid bis(pinacol)ester
Fórmula: C₂₄H₃₂B₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08669545
Número CAS: 207611-87-8