Print…
5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3035-10G OR3035-1G OR3035-50G
APOSOR3035-10GEA 0 EUR
APOSOR3035-10G APOSOR3035-1G APOSOR3035-50G
5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₁₀H₁₁N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00067874
Número CAS: 10199-50-5